Merck
ENA371463167
Enamine
3-amino-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.67
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-amino-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FNO.ClH/c1-7(12)6-10(13)8-2-4-9(11)5-3-8;/h2-5,7H,6,12H2,1H3;1H
InChI Key
NPWVKNZAGLVNHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108924
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108924
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)