Merck
ENA371178279
Enamine
1-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.29
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(4-isobutoxyphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-9(2)8-14-12-6-4-11(5-7-12)10(3)13/h4-7,9-10H,8,13H2,1-3H3
InChI Key
BZNMSGYKWGSJBS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106455
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106455
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)