Merck
ENA371178182
Enamine
1-(2-methoxyethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(2-methoxyethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-11-6-5-8(7(9)10)3-2-4-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
NJUQWVXKMXQFQD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108310
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108310
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)