Merck
ENA371177848
Enamine
6,7-dichloro-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.11
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6,7-dichloro-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H11Cl2N/c1-6-8-5-10(12)9(11)4-7(8)2-3-13-6/h4-6,13H,2-3H2,1H3
InChI Key
NAYNZVRURWKODV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105470
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105470
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)