Merck
ENA370563776
Enamine
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c11-8(12)5-2-1-3-7-6(5)4-9-10-7/h4-5H,1-3H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
QCTOLZCFRFGINX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98911
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98911
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)