Merck
ENA370563035
Enamine
2-amino-N-cyclohexyl-N-methylacetamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.72
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexyl-N-methylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O.ClH/c1-11(9(12)7-10)8-5-3-2-4-6-8;/h8H,2-7,10H2,1H3;1H
InChI Key
YNWNSDOQECMYSJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102649
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102649
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)