Merck
ENA369383537
Enamine
octahydroimidazolidino[1,5-a]piperazine-1,3-dione hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
223-224
Iupac Name
tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine-1,3(2H,5H)-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O2.ClH/c10-5-4-3-7-1-2-9(4)6(11)8-5;/h7,10H,1-3H2,(H,8,11);1H
InChI Key
QQBVRZVRBCYESY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99631
Melting Point
223-224
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99631
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)