Merck
ENA369383476
Enamine
4-(5-bromo-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
288.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(5-bromo-1H-benzimidazol-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C13H10BrN3/c14-9-3-6-11-12(7-9)17-13(16-11)8-1-4-10(15)5-2-8/h1-7H,15H2,(H,16,17)
InChI Key
BEIVSSVOAYGNSA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98871
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98871
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)