Merck
ENA369383441
Enamine
methyl N-(4-hydroxycyclohexyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 4-hydroxycyclohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-12-8(11)9-6-2-4-7(10)5-3-6/h6-7,10H,2-5H2,1H3,(H,9,11)
InChI Key
IEHFLEPPWSZXGC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97921
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97921
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)