Merck
ENA369382935
Enamine
2-(2-oxo-1,3-oxazinan-3-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2-oxo-1,3-oxazinan-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H9NO4/c8-5(9)4-7-2-1-3-11-6(7)10/h1-4H2,(H,8,9)
InChI Key
DZGYGTNFBYWKFM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103638
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103638
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)