Merck
ENA369381997
Enamine
4-(pyridin-2-yl)piperazine-1-carboximidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.72
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(2-pyridinyl)-1-piperazinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N5.ClH/c11-10(12)15-7-5-14(6-8-15)9-3-1-2-4-13-9;/h1-4H,5-8H2,(H3,11,12);1H
InChI Key
JGKFPIJCNWEHBI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101387
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101387
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)