Merck
ENA369381894
Enamine
3-[(pyrrolidin-3-yloxy)methyl]pyridine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-pyridinylmethyl 3-pyrrolidinyl ether dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.2ClH/c1-2-9(6-11-4-1)8-13-10-3-5-12-7-10;;/h1-2,4,6,10,12H,3,5,7-8H2;2*1H
InChI Key
VEURXIVYDORXGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101217
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101217
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)