Merck
ENA360887496
Enamine
N2,N2-dimethylpyridine-2,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
149-151
Iupac Name
N~2~,N~2~-dimethyl-2,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10(2)7-5-6(8)3-4-9-7/h3-5H,1-2H3,(H2,8,9)
InChI Key
MTQLMFXHGFWFIX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99159
Melting Point
149-151
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99159
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)