Merck
ENA360887157
Enamine
1-[2-(trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetyl]piperidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.34
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-[(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H21N3O3/c1-9-12(10(2)16(3)15-9)8-13(18)17-6-4-11(5-7-17)14(19)20/h11H,4-8H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI Key
RZKZZPWUVSZRAG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98030
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98030
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)