Merck
ENA360886689
Enamine
6-chloro-N,N-dimethyl-5-[(methylamino)methyl]pyrimidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.67
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-{[4-chloro-6-(dimethylamino)-5-pyrimidinyl]methyl}-N-methylamine
Inchi Code
1S/C8H13ClN4/c1-10-4-6-7(9)11-5-12-8(6)13(2)3/h5,10H,4H2,1-3H3
InChI Key
RSDXNEBRDGBYHM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96245
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96245
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)