Merck
ENA358813220
Enamine
tert-butyl 2-[2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.29
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl [2-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl]acetate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)7-12-6-4-5-9(12)8-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
HWVUOJMIZOHBJG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97369
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97369
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)