Merck
ENA346974869
Enamine
N-(5-fluoro-2-methylphenyl)prop-2-enamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-(5-fluoro-2-methylphenyl)acrylamide
Inchi Code
1S/C10H10FNO/c1-3-10(13)12-9-6-8(11)5-4-7(9)2/h3-6H,1H2,2H3,(H,12,13)
InChI Key
ZAIURPIJXWPYMO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95099
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95099
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)