Merck
ENA341297030
Enamine
3,3,3-trifluoropropanimidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.54
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3,3,3-trifluoropropanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H5F3N2.ClH/c4-3(5,6)1-2(7)8;/h1H,7-8H2;1H
InChI Key
RNTQYDTXUZHHMR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94853
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94853
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)