Merck
ENA341297017
Enamine
4-amino-3-methylbutan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
103.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-amino-3-methyl-1-butanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-5(4-6)2-3-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
InChI Key
QZSYAXJCRMECOT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94805
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94805
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)