Merck
ENA341296698
Enamine
2-cyclopentyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
185-186
Iupac Name
2-cyclopentyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO2S/c1-6-8(10(12)13)14-9(11-6)7-4-2-3-5-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
WZSPRJATXFKXHP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94327
Melting Point
185-186
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94327
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)