Merck
ENA341296545
Enamine
1-ethoxy-3-isothiocyanatobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-ethoxy-3-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C9H9NOS/c1-2-11-9-5-3-4-8(6-9)10-7-12/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
QETAUIVXAOCKML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93735
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)