Merck
ENA341296505
Enamine
benzyl(2,2-difluoroethyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-benzyl-2,2-difluoroethanamine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c10-9(11)7-12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,12H,6-7H2
InChI Key
OUSJSLQIBWQADW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93594
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93594
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)