Merck
ENA341295596
Enamine
2-[(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)methoxy]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
[(5-methyl-3-isoxazolyl)methoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO4/c1-5-2-6(8-12-5)3-11-4-7(9)10/h2H,3-4H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
RSQLCHFZSZYIEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92415
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92415
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)