Merck
ENA341294979
Enamine
methyl 3-amino-2-phenylpropanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.68
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
142-144
Iupac Name
methyl 3-amino-2-phenylpropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(7-11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H
InChI Key
XEIPXRKVVATEEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91236
Melting Point
142-144
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91236
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)