Merck
ENA341294879
Enamine
tert-butyl octahydro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.32
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl octahydro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-7-5-9-4-6-13-8-10(9)14/h9-10,13H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
KFOSBANHALBORK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90569
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90569
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)