Merck
ENA341294752
Enamine
2-(1-ethyl-1H-imidazol-2-yl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(1-ethyl-1H-imidazol-2-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H9N3/c1-2-10-6-5-9-7(10)3-4-8/h5-6H,2-3H2,1H3
InChI Key
LDTYEUBXAVXINI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90318
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90318
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)