Merck
ENA341294630
Enamine
N-propyl-N-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine-3-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
288.74
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-propyl-N-(2,2,2-trifluoroethyl)-3-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19F3N2O.ClH/c1-2-6-16(8-11(12,13)14)10(17)9-4-3-5-15-7-9;/h9,15H,2-8H2,1H3;1H
InChI Key
RPFVLJRJZLAJFL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91644
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91644
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)