Merck
ENA341293741
Enamine
(1R)-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(1R)-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-13-9-6-5-8-3-2-4-11(12)10(8)7-9/h5-7,11-12H,2-4H2,1H3/t11-/m1/s1
InChI Key
NKFNEIYWSQIOLY-LLVKDONJSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89290
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89290
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)