Merck
ENA341290660
Enamine
2-chloro-N-(2-oxothiolan-3-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.65
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
118-120
Iupac Name
2-chloro-N-(2-oxotetrahydro-3-thienyl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H8ClNO2S/c7-3-5(9)8-4-1-2-11-6(4)10/h4H,1-3H2,(H,8,9)
InChI Key
OSXVVUUZQNPXHC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-46863
Melting Point
118-120
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-46863
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)