Merck
ENA336956398
Enamine
1-(2,4-dimethylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(2,4-dimethyl-5-pyrimidinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-5-8(6(2)11)4-9-7(3)10-5/h4H,1-3H3
InChI Key
ULFYOIKCNJOCFW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85708
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85708
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)