Merck
ENA336956195
Enamine
4-[(2,2-dimethylpropanamido)methyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-{[(2,2-dimethylpropanoyl)amino]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO3/c1-13(2,3)12(17)14-8-9-4-6-10(7-5-9)11(15)16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChI Key
BFCDDEYQCCNMGV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85235
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85235
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)