Merck
ENA336955723
Enamine
3-aminopyridine-4-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.6
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-aminoisonicotinamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7N3O.ClH/c7-5-3-9-2-1-4(5)6(8)10;/h1-3H,7H2,(H2,8,10);1H
InChI Key
XEHDKTBGPZQJFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85094
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85094
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)