Merck
ENA333559515
Enamine
2-(pyrimidin-5-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(5-pyrimidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c14-11(15)10-4-2-1-3-9(10)8-5-12-7-13-6-8/h1-7H,(H,14,15)
InChI Key
OLFSCYMDVCTSRL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84315
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84315
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)