Merck
ENA333558650
Enamine
6-(1H-imidazol-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-(1H-imidazol-1-yl)-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6N4/c10-6-8-2-1-3-9(12-8)13-5-4-11-7-13/h1-5,7H
InChI Key
LXSRFQHOHPCJDC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82898
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82898
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)