Merck
ENA333558527
Enamine
4-(5-amino-1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(5-amino-1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7N5/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)14-9(11)12-6-13-14/h1-4,6H,(H2,11,12,13)
InChI Key
JLOCRINRDGYYDB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82389
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82389
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)