Merck
ENA333558325
Enamine
3-amino-4-methoxybutan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
119.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-amino-4-methoxy-1-butanol
Inchi Code
1S/C5H13NO2/c1-8-4-5(6)2-3-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
InChI Key
RJJKIMBTZBWVMC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83030
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83030
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)