Merck
ENA333557885
Enamine
[1-methyl-2-(thiophen-2-yl)pyrrolidin-3-yl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.32
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
[1-methyl-2-(2-thienyl)-3-pyrrolidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H16N2S/c1-12-5-4-8(7-11)10(12)9-3-2-6-13-9/h2-3,6,8,10H,4-5,7,11H2,1H3
InChI Key
RLWZIDWJNRGCCU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82046
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82046
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)