Merck
ENA333557863
Enamine
6-azabicyclo[3.2.0]heptane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
97.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-azabicyclo[3.2.0]heptane
Inchi Code
1S/C6H11N/c1-2-5-4-7-6(5)3-1/h5-7H,1-4H2
InChI Key
GWFZPCFEIOINER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82021
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)