Merck
ENA333557522
Enamine
1-methyl-1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
113.12
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
155-156
Iupac Name
1-methyl-1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
Inchi Code
1S/C3H7N5/c1-8-3(5)6-2(4)7-8/h1H3,(H4,4,5,6,7)
InChI Key
REFNCKLJAUXDRN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81539
Melting Point
155-156
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81539
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)