Merck
ENA333557502
Enamine
2-cyclopropyl-1-phenylethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-cyclopropyl-1-phenylethanone
Inchi Code
1S/C11H12O/c12-11(8-9-6-7-9)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,9H,6-8H2
InChI Key
SKAMSFNTWGMHJW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81503
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81503
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)