Merck
ENA333557496
Enamine
methyl 4-[(2-methoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]butanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.26
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 4-[(2-methoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]butanoate
Inchi Code
1S/C8H14O4S/c1-11-7(9)4-3-5-13-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
FBMVQXLEJUVNRY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81494
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81494
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)