Merck
ENA333557363
Enamine
1-(methylsulfanyl)propan-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
105.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(methylsulfanyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C4H11NS/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI Key
ZXGNLASDUYGVFG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80840
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)