Merck
ENA333557043
Enamine
3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenol
Inchi Code
1S/C8H7N3O/c12-8-3-1-2-7(4-8)11-6-9-5-10-11/h1-6,12H
InChI Key
SHZZCMTYFATJGO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75592
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75592
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)