Merck
ENA332672739
Enamine
6-amino-5-methylpyridine-3-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-amino-5-methyl-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O2S/c1-4-2-5(12(8,10)11)3-9-6(4)7/h2-3H,1H3,(H2,7,9)(H2,8,10,11)
InChI Key
ROPQEOZKSJQEID-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79289
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79289
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)