Merck
ENA332672480
Enamine
5-methyl-5-(2-phenylethyl)imidazolidine-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.26
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
180-181
Iupac Name
5-methyl-5-(2-phenylethyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-12(10(15)13-11(16)14-12)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3,(H2,13,14,15,16)
InChI Key
ABQYGDKEPFRUBO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04038
Melting Point
180-181
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04038
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)