Merck
ENA332672428
Enamine
6-(2-methylpropoxy)pyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-isobutoxy-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-7(2)6-12-9-4-3-8(10)5-11-9/h3-5,7H,6,10H2,1-2H3
InChI Key
GEAQZVYOBYEUPB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79664
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79664
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)