Merck
ENA332671920
Enamine
5-methyl-4-(methylsulfanyl)furan-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-methyl-4-(methylsulfanyl)-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-4-6(11-2)3-5(10-4)7(8)9/h3H,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
RPAKSZZUOAUZRS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76909
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76909
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)