Merck
ENA321763421
Enamine
3-[(3-methylphenyl)methoxy]aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-[(3-methylbenzyl)oxy]aniline
Inchi Code
1S/C14H15NO/c1-11-4-2-5-12(8-11)10-16-14-7-3-6-13(15)9-14/h2-9H,10,15H2,1H3
InChI Key
PFDQOMBDBSBDAU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74326
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74326
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)