Merck
ENA321763369
Enamine
2-cyclopropylacetyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
118.56
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
cyclopropylacetyl chloride
Inchi Code
1S/C5H7ClO/c6-5(7)3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI Key
IALGRRFZGRXFKT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75033
ピクトグラム
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75033
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)