Merck
ENA321762501
Enamine
2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3
InChI Key
YKPYSZOCOIUSEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73895
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73895
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)